Documentos Principais
GF07159451
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.063mm wall thickness, 0.614mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL027090
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 071-594-51
C × espessura da parede
200 mm × 0.063 mm
D.E. × D.I.
0.74 mm × 0.614 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)