Documentos Principais
GF06979326
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 100 x 100mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI180220
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (light tight (lt))
fabricante/nome comercial
Goodfellow 069-793-26
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.012 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)