Documentos
GF06475888
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Sinônimo(s):
TI010301
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 064-758-88
Comprimento
1 m
largura da espiral
12 mm
espessura
0.1 mm