Documentos Principais
GF06180982
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 25mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI170275
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 061-809-82
tamanho × espessura
25 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)