Documentos Principais
GF05983139
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
500mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Sinônimo(s):
FE087500
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.121,00
R$ 5.121,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.121,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 5.121,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 059-831-39
C × espessura da parede
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)