Documentos Principais
GF05715873
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 46 mm, wall thickness 1.53 mm
Sinônimo(s):
AL607078
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 057-158-73
Comprimento
46 mm
D.E.
4.0 mm
espessura da parede
1.53 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)