Documentos Principais
GF05426748
Titanium
tube, outside diameter 1.6 mm, length 200 mm, wall thickness 0.5 mm
Sinônimo(s):
TI007085
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 054-267-48
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
200 mm
D.E.
1.6 mm
espessura da parede
0.5 mm
p.e.
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)