GF05332698
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 4mm inside diameter, annealed
Sinônimo(s):
FF217450
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 053-326-98
C × espessura da parede
1000 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
6.0 mm × 4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)