Documentos Principais
GF05083758
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
NI105825
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.006,00
R$ 4.006,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.006,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.006,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 050-837-58
espessura de isolamento
0.003 mm
fio C × diâmetro
20 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)