Documentos Principais
GF04984825
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu 98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 100 m, insulation thickness 0.008 mm
Sinônimo(s):
CU075830
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.891,00
R$ 4.891,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.891,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 4.891,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 049-848-25
Comprimento
100 m
Diâmetro
0.075 mm
espessura de isolamento
0.008 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)