Documentos Principais
GF04970202
Aluminum
foil, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL000592
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 049-702-02
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.125 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)