Documentos Principais
GF04638326
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
GA006120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.790,00
R$ 2.790,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.790,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141715
NACRES:
NA.23
R$ 2.790,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 046-383-26
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)