Documentos
GF04024707
Polypropylene
(PP), rod, diam. 150 mm, L 500 mm
Sinônimo(s):
PP307990
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 040-247-07
Comprimento
500 mm
Diâmetro
150 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3