Documentos Principais
GF03546277
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 300 x 300mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE290300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 035-462-77
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)