Documentos Principais
GF03479711
Copper
foil, thickness 0.04 mm, length 50 m, coil width 25 mm
Sinônimo(s):
CU000465
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.429,00
R$ 9.429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.429,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 9.429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 034-797-11
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
50 m
largura da espiral
25 mm
espessura
0.04 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)