GF03458796
Zirconium
foil, 50mm disks, thickness 0.016mm, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR000205
About This Item
Ensaio
99.20%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 034-587-96
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
C × espessura
50 mm × 0.016 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials