Documentos
GF03146150
Titanium
foil, thickness 0.007 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
Sinônimo(s):
TI000150
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.6%
forma
foil
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 031-461-50
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
4 mm
espessura
0.007 mm
diâmetro
4 mm
pb
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N