GF02464949
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, transparent pale amber
Sinônimo(s):
EK301025
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 024-649-49
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)