Documentos Principais
GF02206482
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 2m coil, 0.15mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FF230280
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.285,00
R$ 5.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.285,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 5.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 022-064-82
tamanho × espessura
2 m × 0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)