Documentos Principais
GF02174217
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
1m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
PT105825
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.160,00
R$ 2.160,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.160,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.160,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 021-742-17
Comprimento
1 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.007 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)