Documentos Principais
GF01841600
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm
Sinônimo(s):
ST303064
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.324,00
R$ 3.324,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.324,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.324,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 018-416-00
tamanho
150 × 150 mm
espessura
6.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)