Documentos Principais
GF01564972
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FE225110
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.559,00
R$ 2.559,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.559,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.559,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 015-649-72
C × diâmetro
100 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)