GF01429039
Copper
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.5mm, insulation thickness 0.025mm, polyimide insulation, 99.99%
Sinônimo(s):
Copper, CU005887
About This Item
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 014-290-39
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro × espessura
20 m × 0.5 mm × 0.025 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)