Documentos Principais
GF01357095
Hafnium
foil, 6mm disks, thickness 0.02mm, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000190
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 013-570-95
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
diâmetro × espessura
6 mm × 0.02 mm
p.e.
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)