GF01141333
Ruthenium
Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 122μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Sinônimo(s):
Ruthenium, RU004500
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 011-413-33
resistividade
7.1 μΩ-cm, 0°C
diâmetro × espessura
10 mm × 0.1 μm
pb
3900 °C (lit.)
pf
2310 °C (lit.)
densidade
12.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
chave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N