GF00321477
Indium
foil, 6mm disks, thickness 0.025mm, 99.8%
Sinônimo(s):
Indium, IN000170
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 003-214-77
resistividade
8.37 μΩ-cm
C × espessura
6 mm × 0.025 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3