Documentos Principais
GF00271448
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.3m coil, 0.025mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE240236
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.490,00
R$ 2.490,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.490,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.490,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 002-714-48
tamanho × espessura
0.3 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)