Documentos
GF00206491
Lead
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
Sinônimo(s):
PB000450
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pb
Número CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 002-064-91
resistividade
20.65 μΩ-cm
tamanho
90 × 125 mm
espessura
2.0 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N