Documentos Principais
GF00111957
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
AU050220
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.166,00
R$ 10.166,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.166,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 10.166,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 001-119-57
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)