Documentos
G4780
Sigma-Aldrich
D(+)-Glyceraldehyde solution
≥70 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde solution
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
1720474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
atividade óptica
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
concentração
≥70 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.494
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)C=O