About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9FO
Número CAS:
Peso molecular:
200.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)