Documentos Principais
F15307
Sigma-Aldrich
3-Fluoropyruvic acid sodium salt hydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
FCH2COCO2Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
129.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
composição
Degree of hydration, ~1
pf
145 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)