Documentos Principais
E5501
Sigma-Aldrich
Eucatropine hydrochloride
Sinônimo(s):
α-Hydroxybenzeneacetic acid 1,2,2,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester, 4-Mandeloyloxy-1,2,2,6-tetramethylpiperidine hydrochloride, Euphthalmine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
327.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)