E4641
N4-Ethyl-N4-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine sulfate salt
suitable for photographic applications
About This Item
Produtos recomendados
adequação
suitable for photographic applications
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)c1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C11H18N2O.H2O4S/c1-3-13(6-7-14)10-4-5-11(12)9(2)8-10;1-5(2,3)4/h4-5,8,14H,3,6-7,12H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
GVEYRUKUJCHJSR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3