E31200
Ethyl α-hydroxyisobutyrate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-9-5(7)6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
chave InChI
GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup