Documentos Principais
DWKWGW446VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
WGW446VT
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiais
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW446VT
capacidade
1000 mL
Aplicação
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)