Documentos Principais
DWKW242831-A
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 3 mL, case of 1000
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 7.679,00
R$ 7.679,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 7.679,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 7.679,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
white bottle
embalagem
pkg of 1 packs
case of 1000
fabricante/nome comercial
WHEATON® W242831-A
capacidade
3 mL
Aplicação
Opthalmic, IVD Kits, Other
Características e benefícios
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)