Documentos Principais
DWKW216960
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL)
Sinônimo(s):
W216960
Selecione um tamanho
432 EA
R$ 3.395,00
R$ 3.395,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
432 EA
R$ 3.395,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 3.395,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Materiais
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
without cap
embalagem
case of 432 ea Single bulk pack
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216960
diâm. da garrafa A x L
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
capacidade
(30 mL)
conector
28-400 neck
28-400
Características e benefícios
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)