DWKFDF118N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 50 mL
Sinônimo(s):
FDF118N
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Características
class B tolerance
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon FDF118N
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características e benefícios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)