Documentos Principais
DWKCWH002
Azlon Single Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Sinônimo(s):
CWH002
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene rod
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CWH002
burette diam.
11-14 mm
Aplicação
For secure clamping of burettes
Características e benefícios
Anti slip and corrosion resistant
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)