Documentos
DWKBDH112T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PE stopcock, PMP stopcock, class B, capacity 25 mL
Sinônimo(s):
BDH112T
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Características
class B
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
condição de armazenamento
room temperature
capacidade
25 mL
Aplicação
Ideal for educational labs where breakages often occur
Características e benefícios
Robust construction for strength and transparency