Documentos Principais
DWK986726
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Sinônimo(s):
986726
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 5.917,00
R$ 5.917,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 5.917,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 5.917,00
Check Cart for Availability
Materiais
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white cap
Características
with cap
embalagem
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986726
diâm. da garrafa A x L
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
capacidade
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Características e benefícios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)