DWK73800-15415
KIMBLE® Solid Cap
with rubber liner, phenolic, cap for 15-415
Selecione um tamanho
R$ 1.854,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.854,00
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/rubber liner
esterilidade
non-sterile
Características
class A
embalagem
case of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 73800-15415
conector
cap for 15-415
Descrição geral
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
Características e benefícios
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)