Documentos Principais
DWK292432826
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
orange silicone bottle
Sinônimo(s):
292432826
Selecione um tamanho
20 EACH
R$ 447,00
R$ 447,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 EACH
R$ 447,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 447,00
Check Cart for Availability
Materiais
orange silicone bottle
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 292432826
Descrição geral
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
Aplicação
easy customisation and unambiguous bottle identification.
Características e benefícios
for GL 45 bottles
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)