DWK258524103
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (120 mL), porosity 1
Sinônimo(s):
258524103
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 258524103
diâmetro do disco
120 mm
volume do frasco
(120 mL)
tamanho de poro
1 porosity
capacidade
1000 mL capacity
Categorias relacionadas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)