Documentos Principais
DWK241702003
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
241702003
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass flask
round bottom
Junta
joint: ST/NS neck14/23
Características
lid
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241702003
capacidade do frasco
(50 mL)
Descrição geral
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)