Documentos Principais
DWK231853606
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
Sinônimo(s):
231853606
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 2.747,00
R$ 2.747,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 2.747,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.747,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear soda-lime glass bottle
wide-neck
Junta
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 34/24)
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
231853606
capacidade
250 mL
Aplicação
Media preparation and cultivation
Características e benefícios
A maximum usage temperature of + 100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3., If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck, Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck ;
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)