DWK231721094
Disposable Culture Tube
Sinônimo(s):
231721094
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Materiais
soda-lime glass vial
embalagem
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
231721094
W × L × diam.
15.75 mm × 100 mm × 0.90 mm
Categorias relacionadas
Aplicação
Preparation cell culture, sample collecting
Características e benefícios
straight rim, round bottom, not reusable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)