DWK213526105
Duran® Funnel Ribbed
Sinônimo(s):
213526105
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213526105
diâmetro do funil
200 mm
Aplicação
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Características e benefícios
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)