Documentos Principais
DWK213524601
Duran® Funnel Ribbed
Sinônimo(s):
213524601
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 4.284,00
R$ 4.284,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 4.284,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 4.284,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213524601
diâmetro do funil
100 mm
Aplicação
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Características e benefícios
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)